Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession P28907-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession P28907-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession P28907-1). 1 * 1 mg ACRBCD8-H5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou