Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession P28907-1). 1 * 50 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession P28907-1). 1 * 50 µG ACRBCD8-H5255-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou