Human Cynomolgus Rhesus macaque CD28, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD8-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 19 - Pro 152 (Accession P10747-1). In the region Asn 19 - Pro 152, the AA sequence of Human, Cynomolg 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Cynomolgus Rhesus macaque CD28, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CD8-H52A5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 19 - Pro 152 (Accession P10747-1). In the region Asn 19 - Pro 152, the AA sequence of Human, Cynomolg 1 * 1 mg ACRBCD8-H52A5-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou