Recombinat Protein,Human CD99 MIC2 Protein, Fc Tag,Human CD99, Fc Tag (CD9-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Asp 23 - Asp 122 (Accession AAH02584).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prote 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human CD99 MIC2 Protein, Fc Tag,Human CD99, Fc Tag (CD9-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Asp 23 - Asp 122 (Accession AAH02584).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prote 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human CD99 MIC2 Protein, Fc Tag,Human CD99, Fc Tag (CD9-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It co ntains AA Asp 23 - Asp 122 (Accession AAH02584).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prote 1 * 1 mg ACRBCD9-H5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou