Human CD19 (20-291), Fc Tag, low endotoxin (CD9-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 20 - Lys 291 ( Accession P15391-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD19 (20-291), Fc Tag, low endotoxin (CD9-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 20 - Lys 291 ( Accession P15391-1). 1 * 1 mg ACRBCD9-H5259-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou