Biotinylated Cynomolgus CD32a, His,Avitag (SPR BLI verified) (CDA-C82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Pro 208 (Accession Q8SPW4-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Cynomolgus CD32a, His,Avitag (SPR BLI verified) (CDA-C82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 28 - Pro 208 (Accession Q8SPW4-1). 1 * 25 µG ACRBCDA-C82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou