Human CD16a (F176), His Tag (SPR  BLI verified) (CDA-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD16a (F176), His Tag (SPR  BLI verified) (CDA-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 1 mg ACRBCDA-H5220-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou