Biotinylated Human CD16a (V176),Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDA-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD16a (V176),Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDA-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD16a (V176), Avitag,His Tag (SPR  BLI verified) (CDA-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It conta ins AA Gly 17 - Gln 208 (Accession P08637-1). 1 * 25 µG ACRBCDA-H82E9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou