Biotinylated Human SIRP alpha, Fc,Avitag (CDA-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Ac cession P78324-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human SIRP alpha, Fc,Avitag (CDA-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Ac cession P78324-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human SIRP alpha, Fc,Avitag (CDA-H82F2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 31 - Arg 370 (Ac cession P78324-1). 1 * 200 µG ACRBCDA-H82F2200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou