Biotinylated Cynomolgus CD32b, His,Avitag (SPR BLI verified) (CDB-C82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 224 (Accession Q8SPW3-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Cynomolgus CD32b, His,Avitag (SPR BLI verified) (CDB-C82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 224 (Accession Q8SPW3-1). 1 * 25 µG ACRBCDB-C82E4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou