Biotinylated Human CD32b, Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDB-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 217 (Accession P31994-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CD32b, Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDB-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 217 (Accession P31994-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD32b, Avitag,His Tag (SPR  BLI verified) (CDB-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 46 - Pro 217 (Accession P31994-1). 1 * 200 µG ACRBCDB-H82E0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou