Biotinylated Mouse CD32b, Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDB-M82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 40 - Arg 217 (Accession NP001070657.1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse CD32b, Avitag,His Tag (SPR BLI verified) (CDB-M82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Thr 40 - Arg 217 (Accession NP001070657.1). 1 * 25 µG ACRBCDB-M82E8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou