Recombinat Protein,Human E-Selectin CD62E Protein, Fc Tag,Human E-Selectin, Fc Tag (CDE-H5250) is expressed from human 293 cells (H EK293). It contains AA Trp 22 - Phe 556 (Accession NP000441.2).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-term 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human E-Selectin CD62E Protein, Fc Tag,Human E-Selectin, Fc Tag (CDE-H5250) is expressed from human 293 cells (H EK293). It contains AA Trp 22 - Phe 556 (Accession NP000441.2).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-term 1 * 1 mg ACRBCDE-H5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou