Biotinylated Human CD3 epsilon, His,Avitag (CDE-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 126 ( Accession P07766-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CD3 epsilon, His,Avitag (CDE-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 126 ( Accession P07766-1). 1 * 25 µG ACRBCDE-H82E1-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou