Recombinat Protein,Cynomolgus LILRB4 CD85k ILT3 Protein, Fc Tag,Cynomolgus LILRB4, Fc Tag (CDK-C5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Glu 259 (Accession XP015297198.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at t 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Cynomolgus LILRB4 CD85k ILT3 Protein, Fc Tag,Cynomolgus LILRB4, Fc Tag (CDK-C5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Glu 259 (Accession XP015297198.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at t 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Cynomolgus LILRB4 CD85k ILT3 Protein, Fc Tag,Cynomolgus LILRB4, Fc Tag (CDK-C5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Glu 259 (Accession XP015297198.1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at t 1 * 100 µG ACRBCDK-C5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou