Human CD30 Ligand, His Tag, low endotoxin (CDL-H524b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 63 - Asp 234 (A ccession P32971-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD30 Ligand, His Tag, low endotoxin (CDL-H524b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 63 - Asp 234 (A ccession P32971-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD30 Ligand, His Tag, low endotoxin (CDL-H524b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 63 - Asp 234 (A ccession P32971-1). 1 * 1 mg ACRBCDL-H524B-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou