Human Rhesus macaque CD40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDL-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Met 113 - Leu 261 (Accession P29965-1). In the region Met 113 - Leu 261, the AA sequence of Human and Rhesus L 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Rhesus macaque CD40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDL-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Met 113 - Leu 261 (Accession P29965-1). In the region Met 113 - Leu 261, the AA sequence of Human and Rhesus L 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Rhesus macaque CD40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDL-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Met 113 - Leu 261 (Accession P29965-1). In the region Met 113 - Leu 261, the AA sequence of Human and Rhesus L 1 * 1 mg ACRBCDL-H5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou