Human CD40 Ligand, His,Flag Tag (active trimer) (MALS verified) (CDL-H52Db) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 116 - Leu 261 (Accession P29965-1) trimer Design. 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD40 Ligand, His,Flag Tag (active trimer) (MALS verified) (CDL-H52Db) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 116 - Leu 261 (Accession P29965-1) trimer Design. 1 * 100 µG ACRBCDL-H52DB100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou