Biotinylated Mouse CD27 Ligand, His,Avitag (CDL-M82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 47 - Pro 195 ( Accession O55237-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse CD27 Ligand, His,Avitag (CDL-M82Qb) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 47 - Pro 195 ( Accession O55237-1). 1 * 200 µG ACRBCDL-M82QB200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou