Human CEACAM-1, His Tag (CE1-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Gly 428 (Accession AAH14473 ). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CEACAM-1, His Tag (CE1-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Gly 428 (Accession AAH14473 ). 1 * 100 µG ACRBCE1-H5220100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou