Recombinat Protein,Biotinylated Human CEACAM-1 CD66a Protein, Avitag™,His Tag,Biotinylated Human CEACAM-1, Avitag,His Tag (CE1-H82E 5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Gly 428 (Accession P13688).This protein carrie 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human CEACAM-1 CD66a Protein, Avitag™,His Tag,Biotinylated Human CEACAM-1, Avitag,His Tag (CE1-H82E 5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Gly 428 (Accession P13688).This protein carrie 1 * 25 µG ACRBCE1-H82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou