Recombinat Protein,Biotinylated Human CEACAM-5 CD66e Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human CEACAM-5, His,Avitag (CE5-H82E0) is ex pressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession P06731-1).This protein carries a po 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human CEACAM-5 CD66e Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human CEACAM-5, His,Avitag (CE5-H82E0) is ex pressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Ala 685 (Accession P06731-1).This protein carries a po 1 * 25 µG ACRBCE5-H82E0-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou