Biotinylated Human CEACAM-6, His,Avitag (CE6-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Gly 320 (Acc ession P40199-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CEACAM-6, His,Avitag (CE6-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 35 - Gly 320 (Acc ession P40199-1). 1 * 200 µG ACRBCE6-H82E7200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou