Biotinylated Human CEACAM-8, His,Avitag (CE8-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Ser 319 (Acc ession P31997-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CEACAM-8, His,Avitag (CE8-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Ser 319 (Acc ession P31997-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CEACAM-8, His,Avitag (CE8-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 35 - Ser 319 (Acc ession P31997-1). 1 * 25 µG ACRBCE8-H82E9-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou