Recombinat Protein,Human Complement Factor D CFD Protein, Fc Tag,Human Complement Factor D, Fc Tag (CFD-H5256) is expressed from hu man 293 cells (HEK293) and inactive. It contains AA Ile 26 - Ala 253 (Accession P00746-1).This protein carries a huma 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Complement Factor D CFD Protein, Fc Tag,Human Complement Factor D, Fc Tag (CFD-H5256) is expressed from hu man 293 cells (HEK293) and inactive. It contains AA Ile 26 - Ala 253 (Accession P00746-1).This protein carries a huma 1 * 100 µG ACRBCFD-H5256100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou