Recombinat Protein,Rhesus macaque Complement Factor D CFD Protein, Fc Tag,Rhesus macaque Complement Factor D, Fc Tag (CFD-R5255) is expressed from human 293 cells (HEK293) and inactive. It contains AA Ile 26 - Ala 253 (Accession H9EXC1-1).This prot h 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Rhesus macaque Complement Factor D CFD Protein, Fc Tag,Rhesus macaque Complement Factor D, Fc Tag (CFD-R5255) is expressed from human 293 cells (HEK293) and inactive. It contains AA Ile 26 - Ala 253 (Accession H9EXC1-1).This prot h 1 * 100 µG ACRBCFD-R5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou