Recombinat Protein,Human CLEC12A MICL CLL-1 Protein, Fc Tag,Human CLEC12A, Fc Tag (CLA-H5266) is expressed from human 293 cells (H EK293). It contains AA His 65 - Ala 265 (Accession Q5QGZ9-2).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminu 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human CLEC12A MICL CLL-1 Protein, Fc Tag,Human CLEC12A, Fc Tag (CLA-H5266) is expressed from human 293 cells (H EK293). It contains AA His 65 - Ala 265 (Accession Q5QGZ9-2).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminu 1 * 1 mg ACRBCLA-H5266-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou