Cynomolgus CRTAM, Fc Tag (CRM-C5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 18 - Gly 287 (Accession XP00558 0021.1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus CRTAM, Fc Tag (CRM-C5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 18 - Gly 287 (Accession XP00558 0021.1). 1 * 100 µG ACRBCRM-C5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou