Cynomolgus M-CSF R, Fc Tag (CSR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 99 - Pro 596 (Accession G7P8P 1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus M-CSF R, Fc Tag (CSR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 99 - Pro 596 (Accession G7P8P 1). 1 * 100 µG ACRBCSR-C5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou