Human M-CSF R, Fc Tag, low endotoxin (CSR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 (Access ion NP005202.2). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human M-CSF R, Fc Tag, low endotoxin (CSR-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 (Access ion NP005202.2). 1 * 200 µG ACRBCSR-H5258200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou