Biotinylated Human M-CSF R, Avitag,His Tag (CSR-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 ( Accession P07333-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human M-CSF R, Avitag,His Tag (CSR-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 ( Accession P07333-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human M-CSF R, Avitag,His Tag (CSR-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 20 - Glu 512 ( Accession P07333-1). 1 * 25 µG ACRBCSR-H82E0-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou