Mouse M-CSF R, Fc Tag (CSR-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 (Accession NP00103294 8). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse M-CSF R, Fc Tag (CSR-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 (Accession NP00103294 8). 1 * 1 mg ACRBCSR-M5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou