Biotinylated Mouse M-CSF R, Avitag,His Tag (CSR-M82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 ( Accession P09581-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse M-CSF R, Avitag,His Tag (CSR-M82E8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 ( Accession P09581-1). 1 * 25 µG ACRBCSR-M82E8-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou