Cynomolgus Rhesus macaque CTLA-4, Fc Tag (CT4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Ser 160 (A ccession G7PL88-1). In the region Ala 37 - Ser 160, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CTLA-4 are homol 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque CTLA-4, Fc Tag (CT4-C5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Ser 160 (A ccession G7PL88-1). In the region Ala 37 - Ser 160, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque CTLA-4 are homol 1 * 200 µG ACRBCT4-C5256200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou