Human CTLA-4, His Tag (CT4-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Phe 162 (Accession NP005205.2 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CTLA-4, His Tag (CT4-H5229) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Phe 162 (Accession NP005205.2 ). 1 * 1 mg ACRBCT4-H5229-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou