Biotinylated Human CTLA-4, His,Avitag (CT4-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Phe 162 (Acces sion Q6GR94-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human CTLA-4, His,Avitag (CT4-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Phe 162 (Acces sion Q6GR94-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human CTLA-4, His,Avitag (CT4-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 37 - Phe 162 (Acces sion Q6GR94-1). 1 * 200 µG ACRBCT4-H82E1200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou