Human CTGF, His Tag (CTF-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Ala 349 (Accession Q5M8T4-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CTGF, His Tag (CTF-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 27 - Ala 349 (Accession Q5M8T4-1). 1 * 1 mg ACRBCTF-H52H5-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou