Biotinylated Human DNAM-1, Fc,Avitag (DN1-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Asn 247 (Access ion NP006557). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human DNAM-1, Fc,Avitag (DN1-H82F9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Asn 247 (Access ion NP006557). 1 * 200 µG ACRBDN1-H82F9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou