Human Ephrin-A4, Fc Tag (EA4-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Gly 171 (Accession AAI07484 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Ephrin-A4, Fc Tag (EA4-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Gly 171 (Accession AAI07484 ). 1 * 1 mg ACRBEA4-H5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou