Recombinat Protein,Human E-Cadherin Cadherin-1 Protein, Fc Tag,Human E-Cadherin, Fc Tag (ECD-H5250) is expressed from human 293 cel ls (HEK293). It contains AA Gln 23 - Pro 621 (Accession AAI41839).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-t 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human E-Cadherin Cadherin-1 Protein, Fc Tag,Human E-Cadherin, Fc Tag (ECD-H5250) is expressed from human 293 cel ls (HEK293). It contains AA Gln 23 - Pro 621 (Accession AAI41839).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-t 1 * 1 mg ACRBECD-H5250-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou