Human EGF, Mouse IgG2a Fc Tag (EGF-H525b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 971 - Arg 1023 (Accession P01133-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human EGF, Mouse IgG2a Fc Tag (EGF-H525b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 971 - Arg 1023 (Accession P01133-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human EGF, Mouse IgG2a Fc Tag (EGF-H525b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 971 - Arg 1023 (Accession P01133-1). 1 * 100 µG ACRBEGF-H525B100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou