Mouse EGF, Fc Tag (EGF-M5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 977 - Arg 1029 (Accession P01132-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse EGF, Fc Tag (EGF-M5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asn 977 - Arg 1029 (Accession P01132-1). 1 * 1 mg ACRBEGF-M5265-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou