Recombinat Protein,FITC-Labeled Human EGFRvIII Protein, His Tag,FITC-Labeled Human EGFRvIII Protein, His Tag (EGI-HF2H7) is expresse d from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 378 (Accession NP001333870.1). It is the FITC labeled f 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,FITC-Labeled Human EGFRvIII Protein, His Tag,FITC-Labeled Human EGFRvIII Protein, His Tag (EGI-HF2H7) is expresse d from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 378 (Accession NP001333870.1). It is the FITC labeled f 1 * 200 µG ACRBEGI-HF2H7200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou