Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 1 mg ACRBEGR-C5252-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou