Human EGF R, His Tag (EGR-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P00533-1). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human EGF R, His Tag (EGR-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P00533-1). 1 * 100 µG ACRBEGR-H5222100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou