Biotinylated Human EGFRvIII, Avitag,His Tag (EGR-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 378 (Accession NP001333870.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human EGFRvIII, Avitag,His Tag (EGR-H82E0) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 378 (Accession NP001333870.1). 1 * 200 µG ACRBEGR-H82E0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou