Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Access ion P00533-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Access ion P00533-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Access ion P00533-1). 1 * 25 µG ACRBEGR-H82E3-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou