Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Access ion P00533-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human EGF R, His,Avitag (EGR-H82E3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Access ion P00533-1). 1 * 200 µG ACRBEGR-H82E3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou