Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 1 mg ACRBER3-H5288-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou