Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 250 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 250 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human ErbB3, Strep Tag (ER3-H5288) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession NP001973. 2). 1 * 250 µG ACRBER3-H5288250UG 1 * 250 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou